Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™
À utiliser avec le périphérique Western iBind
159.00€ - 498.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Capacité | 1 transfert mini par carte |
À utiliser avec (application) | Transfert Western |
À utiliser avec (équipement) | Dispositif iBind Western |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15825171
|
Invitrogen™
SLF1010X4 |
Dispositif iBind Western |
498.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15140839
|
Invitrogen™
SLF1010 |
Dispositif iBind Western |
159.00€
Pack de 10 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) au cours duquel les solutions sont dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
- Matrice unique exclusive en fibre de verre permettant un flux optimal et homogène des solutions d’immunodétection
- Longue durée de conservation— possibilité de stocker les cartes iBind pendant 12 mois à température ambiante
- Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
- Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
- Chaque carte iBind peut exécuter une mini-membrane
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Transfert Western | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
1 transfert mini par carte |
1 transfert mini par carte | |
Dispositif iBind Western | |
iBind | |
Carte |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.