Learn More
IBA1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C6A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | IBA1 |
---|---|
Clone | 1C6A10 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829065
|
Proteintech
66827-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16819065
|
Proteintech
66827-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The IBA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IBA1. This antibody recognizes human antigen. The IBA1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
IBA1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
199 | |
Primary |
1C6A10 | |
Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2a |