Learn More
IKA™ Tuyau de distribution IB R RO
Le tuyau de distribution IB R RO est conçu pour être utilisé avec les circulateurs d’immersion IKA™ ICC.
Marque: IKA™ 0020027440
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend 10 trous de sortie (5 mm) et un raccord via l’olive de tuyau (12 mm de dia. ext.)
- Longueur avec connexion :515 mm
- Matériau :Acier inoxydable 1,4301
Spécification
Tube de distributeur à 4 côtés | |
Circulateurs à immersion IKA™ ICC | |
Distribution homogène de la température dans un bain-marie | |
Acier inoxydable |