Learn More
IKA™ IB R RO 15 eco
Bain en plastique conçu pour agitateur magnétique RO15 taille L.
Marque:  IKA™ 0020006341
Code produit. 16218451
  • 1165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température max. : 80°C ; eau uniquement
  • Dimensions intérieures : 674 x 317 x 98 mm
  • Dimensions extérieures : 722 x 365 x 165 mm
Spécification
Spécification
25 l
80°C
6,675 kg
Plastique
Agitateur magnétique
Bain en plastique
Externe : 722 x 365 x 165 mm ; intérieur : 674 x 317 x 98 mm