Learn More
Testo™ Sonde QAI
Marque:  Testo™ 0632 1535
Code produit. 10649353
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sonde 4 fonctions IAQ (Indoor Air Quality)
• 0 à 50°C, 0 à 100%HR, 0 à 10 000 ppm CO2, 600 à +1150 hPa, , φ 2cm, L 115mm
Spécification
Spécification
Sonde, QAI
0°C à 50°C