Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library
La bibliothèque d’ARNic cibles de médicaments humains Silencer™ contient 23 745 ARNic Ambion™ Silencer ciblant 7 915 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des gènes cibles connus de médicaments humains.
97500.00€
Spécification
RNAi Type | siARN |
---|---|
Espèces | Humaine |
Type d’échantillon | ADN |
À utiliser avec (application) | ARNi |
Gamme de produits | Silencer™ |
Description
- La bibliothèque d’ARNic de cibles de médicaments humains Silencer™ comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison d’acides nucléiques, l’autophagie, la réparation de l’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles à des fins thérapeutiques
- La bibliothèque d’ARNic contient 23 745 ARNic Ambion™ Silencer ciblant 7 915 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi par rapport à des gènes cibles connus de médicaments humains
- La bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq de NCBI
- Il est référencé par renvoi à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité de nomenclature du gène HUGO (HGNC)
- Elle utilise la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance d’ARNic
- Une solution idéale pour une sélection ciblée et économique d’ARNi contre les cibles de médicaments géniques thérapeutiques prédéfinies
- Complet – Accélérez vos sélections de cible de médicaments avec des bibliothèques d’ARNic de cibles de médicaments humains prédéfinies Silencer
- Fiabilité – augmentez la précision de la sélection cible avec trois ARNic individuels par cible génétique
- Efficace – réduisez les impacts hors cible à de faibles concentrations grâce à la conception éprouvée d’ARNic Ambion Silencer
- Pratique – réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille à 96 et 384 puits
- Personnalisable – choisissez la meilleure option pour vos demandes de flux de travail, y compris les échelles d’ARNic supplémentaires et les formats regroupés
- Contient 0,25 nmol de chaque ARNic, suffisant pour 100 transfections (à 25 nM d’ARNic, volume de transfection de 100 µl)
Spécification
siARN | |
ADN | |
Silencer™ | |
Étalon | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace |
Humaine | |
ARNi | |
Bibliothèque d’ARNsi | |
1 jeu |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.