Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
ARNsi GAPDH Silencer™ (humain, souris, rat)
Marque: Invitrogen™ AM4632
932.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™GAPDH (humain, souris, rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines, de souris et de rat.- Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Spécification
Les ARNsi sont fournis séchés dans des tubes uniques, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doivent être conservés à –20°C. | |
siARN | |
ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Température ambiante |
Contrôle positif | |
Humain, souris, rat | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 x 40 nmol | |
GAPDH |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.