Learn More
Molecular Probes™ Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Nα-(3-Maléimidydpropionyl)Biocytine
Marque: Molecular Probes™ M1602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La biocytine de Na-(3-maléimidypropionyl) réactive au thiol peut être utilisée pour fixer la biotine aux biomolécules qui peuvent ensuite être détectées avec des conjugués d’avidine ou de streptavidine.Spécification
25 mg | |
Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin | |
Store in freezer -5°C to -30°C. | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.