Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Contrôle négatif nº1 de l’inhibiteur du micro-ARN mirVana™
Marque: Invitrogen™ 4464078
1201.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inhibiteurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation négative de son activité.Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs du micro-ARN mirVana™, qui :
- Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
- Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
- Non toxiques
- Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
- Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana dans les expériences de régulation négative du micro-ARN.
Contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Le contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ est destiné à être utilisé comme contrôle négatif dans les expériences utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Transfectez le contrôle négatif en utilisant la même méthodologie que celle employée pour le contrôle positif (comme le contrôle positif let-7c) et les inhibiteurs expérimentaux de micro-ARN mirVana™. Utilisez l’expression cible d’échantillons de contrôle négatif transfectés comme référence pour évaluer l’effet de l’inhibiteur de micro-ARN de contrôle et expérimental sur l’expression génétique cible.
Contrôles des inhibiteurs de première génération
Nos inhibiteurs de micro-ARN de première génération (et contrôles), les inhibiteurs de micro-ARN Ambion™ Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Spécification
Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. | |
Contrôle négatif | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
mirVana™ | |
Purifié(e) | |
Température ambiante |
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™, 50 nmol, colorant non conjugué, type ARNi anti-miARN, contrôle négatif, pour l’analyse de miARN et de l’ARN non codant, purification purifiée, stockage à –20°C, à des fins de recherche uniquement | |
Inhibiteur de miARN | |
Non conjugué(e) | |
Inhibiteur de miARN | |
50 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.