Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Brand: Ambion™ 4464085
844.04 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.Specifications
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
Inhibiteurs de micro-ARN mirVana™, 20nmol, petits, molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle de micro-ARN par la régulation négative de son activité, Utilisation exclusivement réservée à la recherche | |
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™ | |
20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.