Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ Cyano
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Marque: Thermo Scientific™ 22805-054630
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano sont basées sur la silice 190 Å HyPURITY, la meilleure qualité de silice disponible, essentiellement exempte de métal avec une stabilité exceptionnelle à pH élevé et faible. Le procédé de fabrication robuste garantit reproductibilité et qualité optimale, lot après lot. Dans le cadre du procédé de fabrication, des précautions supplémentaires sont prises pour assurer une surface en silice largement homogène. Cette surface est un précurseur essentiel pour la préparation de phases liées uniformes. Cyano est généralement moins hydrophobe et les composés sont donc moins retenus par rapport aux autres phases d’alkyle, bien qu’il présente une forte interaction dipolaire. En outre, cyano peut être utilisé dans des conditions de phase inverse ou de phase normale / HILIC.
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
180 Å | |
L10 | |
Silice | |
Mode mixte |
4,6 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Cyano (CN) | |
4.5% | |
Phase normale et inverse |