Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22105-104030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Spécification
Analytical Column | |
LC/MS | |
5 μm | |
190A | |
L1 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
4 mm | |
100mm | |
1 - 9 | |
200m ² / g | |
HyPURITY C18 | |
13% | |
Oui |