Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Colonnes à base de silice ultrapure de haute qualité
Marque: Thermo Scientific™ 22103-254630
910.96 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
1 à 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Oui |
4,6 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |