Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Colonnes à base de silice ultrapure de haute qualité
Marque: Thermo Scientific™ 22103-032130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Analytical Column | |
30 mm | |
1 to 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Yes |
2,1 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |