Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Taux de carbone : 13% ; Taille des pores : 190 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 22103-151030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
1 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
150 mm | |
1 à 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Oui |