Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection HyPURITY™ AQUASTAR™
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
343.74€ - 483.61€
Spécification
Longueur (métrique) | 10 mm |
---|
Requires: Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10168044
|
Thermo Scientific™
22503-013001 |
3 mm | 3 μm |
483.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10505615
|
Thermo Scientific™
22503-012101 |
2,1 mm | 3 μm |
483.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10774647
|
Thermo Scientific™
22505-014001 |
4 mm | 5µm | ||||||
Description
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte au support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant
- À “end-capping” polaire pour une sélectivité alternative
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Spécification
10 mm |