Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Green PAH
À utiliser pour l’analyse rapide des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Elles sont dotées d’une silice liée à l’alkyle spécialement adaptée avec une forte teneur en carbone pour d’excellentes performances.
Marque:  Thermo Scientific™ 31103-013001
Code produit. 10620456
  • 494.94€ / 4 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Analysez rapidement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH. Dotées d’une silice liée à l’alkyle spécialement adaptée à une forte teneur en carbone, ces colonnes courtes et rapides peuvent analyser 16 HAP en quatre minutes. Optimisées pour la méthode EPA 610 : Hydrocarbures aromatiques polynucléaires, ces colonnes offrent d’excellentes performances.
Grande variété de dimensions de colonne pour répondre à vos besoins d’analyse de HAP
  • Granulométrie de 3,0 μm disponible en diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm et longueurs de 10, 100 et 150 mm
  • Granulométrie de 5,0 μm disponible en diamètres de 4,6 mm et longueurs de 10, 100, 150 et 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
Exclusif
13,50 %
Oui
Cartouche de protection, 4/boîte
3 mm
10 mm
3 μm
120 Å
60°C
Silice greffée alkyle
Analyse HAP
Phase inverse