Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Green PAH
À utiliser pour l’analyse rapide des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Elles sont dotées d’une silice liée à l’alkyle spécialement adaptée avec une forte teneur en carbone pour d’excellentes performances.
Marque: Thermo Scientific™ 31103-103030
Description
Analysez rapidement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH. Dotées d’une silice liée à l’alkyle spécialement adaptée à une forte teneur en carbone, ces colonnes courtes et rapides peuvent analyser 16 HAP en quatre minutes. Optimisées pour la méthode EPA 610 : Hydrocarbures aromatiques polynucléaires, ces colonnes offrent d’excellentes performances.
Grande variété de dimensions de colonne pour répondre à vos besoins d’analyse de HAP- Granulométrie de 3,0 μm disponible en diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm et longueurs de 10, 100 et 150 mm
- Granulométrie de 5,0 μm disponible en diamètres de 4,6 mm et longueurs de 10, 100, 150 et 250 mm
Spécification
Colonne analytique | |
100 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
14 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
3 mm | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Analyse HAP | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.