Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 25503-151030
Code produit. 10199474
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Une sélectivité similaire et une rétention inférieure à celles des colonnes C18 ou C8
  • Rétention et séparation efficaces d’analytes très hydrophobes grâce à cette colonne à courte longueur de chaîne alkyle et à faible hydrophobicité
  • Idéales pour l’analyse des polypeptides et des protéines hydrophobes
Performance supérieure
  • Formes de pics très symétriques
  • Les colonnes à granulométrie de 1,9 µm améliorent la vitesse et l’efficacité
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Idéales pour le criblage à haut débit
  • Granulométrie de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
HPLC
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
L26
Hypersil GOLD
5 %
Oui
1 mm
150 mm
3 μm
175 Å
60°C
C4
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse