Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ CPS Cyano
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux chaînes alkyles en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano.
Marque: Thermo Scientific™ 30805-124030
293.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux chaînes alkyles en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes CN Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Équilibrage plus rapide de la phase mobile par comparaison à la silice en phase normale
- Non désactivée par des traces d’eau en phase normale
- L’un des matériaux en phase inverse les moins rétentifs et, par conséquent, utile pour séparer les composés polaires
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client. Veuillez noter que les colonnes Hypersil CPS et CPS-2 sont expédiées dans de l’isooctane/éthanol. Pour les applications en phase inverse, rincer à l’éthanol ou au 2-propanol avant utilisation.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil classique | |
4 % | |
No |
4 mm | |
125 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |