Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS Cyano
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des bases Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano.
Marque: Thermo Scientific™ 28803-014001
Description
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des basesThermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés. Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano comme alternative.
Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil BDS | |
4% | |
Oui | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Base-Deactivated Silica | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |