Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypersil™ APS-2
Utilisez ces colonnes de protection pour protéger les colonnes analytiques HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 contre les débris d’échantillons et les substances interférentes.
Marque: Thermo Scientific™ 30705-012101
Description
Protégez votre colonne HPLC analytique contre les dommages causés par les débris d’échantillons et les substances interférentes. Il s’agit d’une solution économique permettant de prolonger la durée de vie de votre colonne analytique avec un impact minimal sur les performances. Utilisez Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Drop-In Guard Cartridges with Hypersil APS-2 analytical columns.
Développées et largement référencées, les phases stationnaires Hypersil classiques sont reconnues comme une norme industrielle en HPLC. Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- 4/boîte
Caractéristiques de la phase solide APS-2
- Sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
Matériel nécessaire :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
1.9 % | |
5 µm | |
120 Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
Hypersil Classical |
2,5 - 8 | |
10 mm | |
2,1mm | |
Non |