Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Verify AX
Obtenez une analyse améliorée des médicaments et des métabolites acides grâce à ces cartouches SPE présentant des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
171.79€ - 347.23€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse des médicaments et métabolites acides |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions amine quaternaire |
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11547591
|
Thermo Scientific™
60108-727 |
130 mg | 1 ml |
347.23€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10445923
|
Thermo Scientific™
60108-728 |
300 mg | 3 ml |
207.14€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10584495
|
Thermo Scientific™
60108-729 |
500 mg | 3 ml | N/A | |||||
10506205
|
Thermo Scientific™
60108-730 |
200 mg | 6 ml |
213.30€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10203083
|
Thermo Scientific™
60108-731 |
500 mg | 6 ml |
215.51€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10639285
|
Thermo Scientific™
60108-732 |
1 000 mg | 6 ml |
213.13€
30 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11587671
|
Thermo Scientific™
60108-764 |
200 mg | 10 ml |
171.79€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13486936
|
Thermo Scientific™
60108-767 |
130 mg | 10 ml |
229.89€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons lors de l’analyse des médicaments et des métabolites acides des matrices biologiques. Elles sont particulièrement bien adaptées à la sélection et à l’analyse du THC et de ses métabolites.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches HyperSep Verify AX est basé sur deux groupes fonctionnels : les C8 en phase inverse et un échangeur d’ions amine quaternaire. La chimie est copolymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Specifications
Analyse des médicaments et métabolites acides | |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions amine quaternaire |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |