Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain CX
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Marque: Thermo Scientific™ 60107-312
Description
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches à échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Elles sont très utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique d’un large éventail de stupéfiants, y compris les drogues basiques et neutres. Les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
25 ml | |
2 000 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 20 |
Poids de lit de 2 g ; volume de colonne de 25 ml | |
Rétention des analyses basiques | |
30 à 50 μm | |
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique | |
25 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.