Learn More
Thermo Scientific™ Plaques d’adaptation pour collecteur de pression HyperSep™
Utilisez la plaque d’adaptation qui correspond à la taille des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) utilisées avec le collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™.
Marque: Thermo Scientific™ 60104-267
Description
Utilisez la plaque d’adaptation pour collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ qui correspond à la taille des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) utilisées. Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 mL.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour l’analyse par chromatographie.Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Spécification
Plaque d’adaptation pour cartouches de 10 ml/15 ml pour collecteur en PP, 1/boîte | |
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 10 ml/15 ml | |
Plaque d’adaptation |
Chromatographie industrielle | |
HyperSep |