Learn More
Thermo Scientific™ Collecteur de pression positive HyperSep™
Améliorez la productivité de la préparation des échantillons par extraction en phase solide (SPE). Utilisez ce collecteur pour traiter jusqu’à 48 échantillons simultanément.
7660.00€ - 8830.49€
Spécification
À utiliser avec (application) | SPE |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13446926
|
Thermo Scientific™
60104-274 |
Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 16 mm |
8830.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517651
|
Thermo Scientific™
60104-236 |
Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 13 mm |
7660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Améliorez la productivité de la préparation des échantillons par extraction en phase solide (SPE) en traitant simultanément jusqu’à 48 échantillons. Le collecteur à pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ peut contenir 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 ml. Les échantillons et les solvants, ajoutés aux cartouches SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour une analyse ultérieure par chromatographie.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut être configuré avec les éléments suivants :- Plaques d’adaptation pour accueillir des cartouches de 1, 3, 6, 10/15 ml
- Racks de prélèvement (13 ou 16 mm)
- Tubes de prélèvement (13 ou 16 mm)
- Bac à déchets pré-percé
- Filtre à air en ligne
Un kit d’installation est disponible.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Spécification
SPE | |
HyperSep | |
Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement |