Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire HyperSep™ Polystyrene
Bénéficiez d’une purification et d’une préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules grâce à ces plaques de laboratoire à 96 puits.
Marque: Thermo Scientific™ 60110-207
Description
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques :
- Culture tissulaire et séparation de produits
- Concentration d’échantillons à petite échelle
- Purification d’échantillons
- Collecte d’échantillons après chromatographie
Spécification
Dioxyde de titane ; polystyrène | |
HyperSep | |
Plaque à 96 puits |
Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules | |
HyperSep Titanium Dioxide |