Learn More
Thermo Scientific™ Plateau de sécurité pour adaptateurs de collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Utilisez le plateau de sécurité comme fond du collecteur sous vide avec bloc de verre pour récupérer les déversements.
Marque:  Thermo Scientific™ 60104-260
Code produit. 10007654
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez le plateau de sécurité pour collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ comme fond du collecteur et pour récupérer les déversements. Le collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep permet la préparation d’échantillons par extraction en phase solide avec 16 ou 24 cartouches SPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plateau de sécurité pour collecteur, 1 paquet
Adaptateurs pour manifold sous vide avec bloc de verre
Manifold Safety Tray
SPE Sample Preparation
HyperSep