Learn More
Thermo Scientific™ Sachets Mylar™ de SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces sachets Mylar de SPE dispersive préparés à l’avance pour les extractions QuEChERS.
Marque:  Thermo Scientific™ 60105-368-SP
Code produit. 15919547
Description
Description
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce aux sachets Mylar de SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep™. Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les sachets Mylar de SPE dispersive HyperSep pratiques contiennent chacun 50 sachets de sorbant préparé à l’avance. Les bouchons à joint ne sont pas fournis.
Les produits d’extraction SPE dispersive HyperSep utilisent du sulfate de magnésium pour faciliter l’extraction, ainsi que du chlorure de sodium, du citrate de sodium ou de l’acétate de sodium anhydre pour les composés sensibles aux bases (par exemple, folpet ou captan).
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtention d’extraits plus purs et d’un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l’avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction.
  • La méthode AOAC dispersive 2007,01 utilise de l’acétate de sodium comme tampon, remplaçant ainsi le chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium dihydraté et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mylar Slim Line Pouch: 5000 mg Sodium Sulfate
HyperSep
Sachet en mylar pour préparation des échantillons QuEChERS
Méthode QuEChERS
Sodium Sulfate
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sachets Mylar™ de SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS) >