Learn More
Thermo Scientific™ Produits de SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l'avance pour purification QuEChERS.
Marque:  Thermo Scientific™ 60105-338
Code produit. 13486816
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits de purification SPE Dispersive Thermo Scientific™ HyperSep sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparés à l’avance, chacun contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure purification d’analytes extraits à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits de purification SPE HyperSep Dispersive contiennent du PSA (amine primaire/secondaire) pour l’élimination des acides organiques et des pigments polaires, entre autres. Certains produits couplent le PSA avec de la C18 avec end-capping pour l’élimination de la plupart des lipides et stérols, ou avec du carbone graphité pour l’élimination des stérols et des pigments comme la chlorophylle. Tout un éventail de formats de tubes et de poids de lits est disponible pour les différentes tailles d’échantillons.
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gagnez un temps de préparation précieux
  • Obtenez des résultats d’analyse plus cohérents en raison de l’homogénéité des produits et d’un contrôle de qualité rigoureux
  • Obtenez des extraits plus purs et un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l’avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Développée par le centre de recherche régional est de l’USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) devient la technique de référence pour l’extraction et la purification de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium pour optimiser l’extraction
  • La méthode Dispersive AOAC 2007.01 utilise de l’acétate de sodium sous forme d’un tampon, en remplacement du chlorure de sodium
  • La variante à phase double a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer des niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques) à l’aide d’un mélange d’acétone:solvant toluène (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode OACA, sauf que l’extraction utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium dihydraté et du citrate disodique sesquihydraté à la place de l’acétate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 000 mg de sulfate de magnésium, 2000 mg de chlorure de sodium, 50 pk
HyperSep
Préparation des échantillons Multipack QuEChERS
Méthode QuEChERS
Sulfate de magnésium anhydre, chlorure de sodium