Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Solid Phase Extraction (SPE) 96-Well Plates and Individual Wells
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires avec ces plaques à puits et puits individuels SPE Diol.
Marque: Thermo Scientific™ 60300-637
Description
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
The sorbent used in Thermo Scientific™ HyperSep Diol SPE 96-Well Plates and Individual Wells features short alkyl chains with polar functional groups, and are ideal for the isolation of polar compounds. Typical applications include:
Normal phase extraction of polar compounds
Purification of polar compounds
Les plaques à 96 puits et puits individuels SPE HyperSep Diol sont généralement utilisés comme alternative à la silice dans les applications en phase normale où le caractère acide de la silice peut être problématique.Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Individual SPE Wells; Bed weight 50 mg | |
40 à 60 μm | |
Puits individuel |
Extraction and Purification of Polar Compounds | |
HyperSep Diol |