Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces plaque à puits C8 en phase inverse hydrophobe C8 offrent d’excellentes performances.
Marque: Thermo Scientific™ 60300-447
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches conviennent parfaitement aux analyses suivantes :
- Médicaments et métabolites dans des échantillons biologiques
- Peptides dans des échantillons biologiques
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg | |
Sélection des médicaments, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques | |
HyperSep | |
Plaque à puits d’extraction en phase solide |
50 mg | |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 | |
1 ml |