Learn More
Ansell™ Gants légers en nitrile bleus Hynit™ série 32-800
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
69.95€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants légers |
Description
- Coupés et cousus
- Revêtement en nitrile
- Doublure en coton / polyester
- Couleur bleue
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants légers | |
Sécurité | |
Paume entièrement enduite | |
32-800 |
Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 | |
Nitrile | |
32-800 | |
Maille de coton polyester interlock | |
Excellente résistance aux aspérités, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |