Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hylite™ série 47-409
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
Idéal pour assemblage, inspection, activités de fabrication légères, manipulation de matériaux, expédition et réception, entretien et travaux de tôlerie.
- Forme naturelle de la main - plus facile à porter pendant de longues périodes.
- Sans silicone.
- Garantit la propreté des feuilles métalliques : importantes dans les industries de l’acier et des moteurs.
- Doublure en coton interlock avec manchettes maillées pour plus de confort
- Paume revêtue de nitrile pour une coupe exceptionnelle
- Offre une résistance à la perforation et à l’abrasion
- Offre flexibilité et dextérité
- Lavable en machine ; peut être blanchi à plusieurs reprises sans devenir raide et inconfortable
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Marquage CE, ANSI, CATÉGORIE II EN 388 :3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 7 |
Modèle | 47-409 |
Type de manchette de gant | Excellente sécurité |
Doublure | Coton interlock |
Type de paume | Paume entièrement enduite |