Learn More
Ansell™ Gants Hyflex™ série 11-948 Nitrotough™ N3500
Utilisés pour les besoins en manipulation tactile fine. Les gants Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-948 Nitrotough™ N3500 offrent une très bonne protection contre les coupures.
267.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2010 |
---|---|
Description | Jauge : 13 |
Couleur | Bleu, Noir |
Finition externe | 3/4 enduit |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15334937
|
Ansell™
11948070 |
7 |
267.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15344937
|
Ansell™
11948080 |
8 |
267.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15354937
|
Ansell™
11948090 |
9 |
267.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15364937
|
Ansell™
11948100 |
10 |
267.00€
12 paires |
N/A | |||||
Description
- Gants polyvalents industriels
- Haute résistance à l’abrasion selon EN niveau 4 (Niveau ANSI 4)
- Offrent une bonne résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile dans diverses géométries inclinées
- La doublure est fabriquée à partir de la TECHNOLOGIE INTERCEPT™ d’Ansell, pour d’excellentes performances de résistance aux coupures et de confort, conformes à la protection ISO contre les coupures de niveau B
- Avec technologie FORTIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion
- Bonne résistance aux coupures par des lames et très bonnes propriétés de préhension grâce à la microfinition en nitrile du revêtement
- Flexibles et confortables
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées
Applications :
- Changement d’outils et de matrices
- Inspection
- Moulage par presse d’injection
- Support et maintenance de lignes de production
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2010 | |
Bleu, Noir | |
Non | |
Gants industriels | |
Blanchissage : 104°F | |
Sécurité | |
12 paires dans un sachet, 12 sachets dans un carton | |
10,23 à 10,82 in |
Jauge : 13 | |
3/4 enduit | |
Nitrile | |
Construction : tricoté | |
Blanchissage : 40°C | |
Technologie Ansell INTERCEPT™ | |
11-948 | |
260 à 275 mm |