Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-937, enduits aux 3/4
Gants anti-coupures oléophobes les plus légers du marché avec pouce renforcé offrant une durabilité jusqu’à 12 x supérieure pour une utilisation prolongée
246.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16049701
![]() |
Ansell
11937060 |
6 |
246.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16059701
![]() |
Ansell
11937070 |
7 |
246.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16069701
![]() |
Ansell
11937080 |
8 |
246.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16079701
![]() |
Ansell
11937090 |
9 |
246.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16089701
![]() |
Ansell
11937100 |
10 |
246.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16099701
![]() |
Ansell
11937110 |
11 |
246.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
- La conception ultra-légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
- Enfourchure de pouce renforcée pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à huileuses
- Revêtement FORTIX hautement durable pour une utilisation prolongée du produit
- Sans silicone
Spécification
ANSI 4 | |
Maille | |
Gris, Noir | |
Spécifique | |
Gants résistants aux coupures | |
Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage | |
Technologie Ansell GRIP™ | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-937 | |
21,2 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
Oui | |
EN 388:4X42B | |
Maille | |
Technologie Dyneema™ Diamond | |
12 paires/boîte, 12 boîtes/sachet | |
8,3 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-937, enduits aux 3/4