Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 11-920
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Technologie Ansell Grip™ brevetée.
- Les canaux microscopiques dans le revêtement des gants éloignent l’huile pour un contact sûr entre les gants et la surface.
- Structure en maille
- Doublure en nylon
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
- Couleur bleue
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3131 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 6 |
Modèle | 11-920 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume enduite |