Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 11-920
Code produit. 11706673
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Manipulez de petits ou moyens composants légèrement enduits d’huile ou de lubrifiant en toute confiance. Protègent la peau contre la contamination par l’huile.
  • Technologie Ansell Grip™ brevetée.
  • Les canaux microscopiques dans le revêtement des gants éloignent l’huile pour un contact sûr entre les gants et la surface.
  • Structure en maille
  • Doublure en nylon
  • Revêtement en nitrile
  • Finition paume enduite
  • Manchettes maillées
  • Couleur bleue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ANSI, EN 388 : 3131
Matériau de la manchette Nitrile
Coating Material Nitrile
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 8
Modèle 11-920
Type de manchette de gant Maille
Doublure Nylon
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Bonne résistance aux accrocs et aux perforations et résistance supérieure à l’abrasion
Séries 11-920