Learn More
Ansell Gants à revêtement en mousse de nitrile HyFlex™ 11-801
Ces gants en mousse de nitrile offrent une conception améliorée, qui garantit jusqu’à 30 % de respirabilité. Pour toute la journée, confort quotidien.
70.20€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Zone enduite | Palm |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12630762
|
Ansell
11801060 |
6 |
70.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640762
|
Ansell
11801070 |
7 |
70.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12035550
|
Ansell
11801080 |
8 |
70.20€
12 paires |
N/A
|
|||||
12650762
|
Ansell
11801090 |
9 |
70.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12045550
|
Ansell
11801100 |
10 |
70.20€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620762
|
Ansell
11801110 |
11 |
70.20€
12 paires |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La doublure en nylon tricoté améliore le confort
- Le gant HyFlex™ extrêmement léger offre un haut degré de dextérité
- Idéal pour les travaux et l’assemblage général de petites pièces huileuses
- Réduisez la fatigue des mains tout en augmentant la productivité
- Disponible avec une conception de point variable tricotée ; offre un confort exceptionnel
Spécification
ANSI 3 | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques | |
11-801 |
Palm | |
Gris | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille | |
15 |