Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-630
La structure des fils contient un taux de HPPE optimal. Offre des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes.
231.00€
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4443 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Type de manchette de gant | Poignet en maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11706663
|
Ansell Edmont™
11630100 |
10 | N/A | N/A | N/A | |||||
11726663
|
Ansell Edmont™
11630060 |
6 | N/A | N/A | N/A | |||||
11736663
|
Ansell Edmont™
11630070 |
7 | N/A | N/A | N/A | |||||
11716663
|
Ansell Edmont™
11630110 |
11 | N/A | N/A | N/A | |||||
11746663
|
Ansell Edmont™
11630080 |
8 | N/A | N/A | N/A | |||||
11756663
|
Ansell Edmont™
11630090 |
9 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
- La formulation spécifique de la finition trempée en polyuréthane permet une préhension sûre des objets secs ou légèrement huileux.
- La formulation en PU augmente également la résistance à l’abrasion sur la surface de travail des gants.
- Forte résistance aux coupures
- Structure en maille
Spécification
Polyuréthane | |
Polyuréthane | |
Poignet en maille | |
Nylon / Lycra / Dyneema / Coton / Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
144 paires |
Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4443 | |
Gants de poids moyen | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Paume enduite | |
Haute résistance aux coupures |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-630