Learn More
Ansell Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-627
Les gants HyFlex™ CR2 offrent des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans le contrôle, la manipulation et l’assemblage des applications impliquant des contacts avec des pièces coupantes. Le Lycra™ dans les doublures des gants ainsi que dans le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
184.00€ - 1604.35€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Structure | Knit |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur de l’ourlet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur de l’ourlet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12930965
|
Ansell
11-627_10 |
10 | Noir | ||||||
11746653
|
Ansell
11627100 |
10 | Noir |
184.00€
12 paires Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12940965
|
Ansell
11-627_11 |
11 | Blue | ||||||
11756653
|
Ansell
11627110 |
11 | Blue | ||||||
11766653
|
Ansell
11627060 |
6 | Purple | ||||||
11776653
|
Ansell
11627070 |
7 | Rouge | ||||||
11786653
|
Ansell
11627080 |
8 | Jaune | ||||||
Description
- Excellente résistance à l’abrasion, protection contre les coupures, dextérité et confort
- Trempé en polyuréthane : La formulation spéciale du revêtement en polyuréthane offre aux gants une flexibilité et un ajustement, ainsi qu’une adhérence sûre sur des pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
- Combinaison unique de Dyneema™, nylon, Lycra™ et fibre de verre
- Les fibres ultra fortes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
- Offre un équilibre parfait entre confort et manipulation sûre avec une résistance aux coupures supérieure
- Pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes
- Le revêtement de paume assure une préhension sèche et un port plus long
- Ajustement naturel, doublure en Dyneema™ et Lycra™ réduisant la fatigue des mains
- Excellente prise en main dans les environnements secs ; contrôle efficace dans les environnements légèrement huileux
- Le revêtement respirant augmente l’acceptation par les travailleurs et la conformité à la sécurité
- Lavable en machine
- Protection ANSI™ de niveau 2 contre les coupures
Applications :
- Assemblage et montage des composants
- Assemblage & inspection des composants
- Lunettes de coupe, feuilles, panneaux
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Composants de prélèvement, fixation
- Moulage par presse d’injection
Spécification
ANSI 5 | |
Knit | |
Gris | |
Dyneema™ | |
EN 388:4342, EN 388:4342B | |
Maille | |
HyFlex™ 11-627 | |
19.5 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
PUR | |
Niveau 2 | |
Cut-resistant Gloves | |
Injection et moulage en plastique, manipulation du verre, assemblage de tôles (même légèrement huileuses), manipulation de petites pièces tranchantes | |
Lycra™, Nylon, Dyneema™ | |
7.6 in. |