Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en polyuréthane blancs HyFlex™ série 11-625
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Parfait équilibre entre confort et manipulation sûre avec une résistance de coupe supérieure.
- Les revêtements comprennent une structure innovante en fil qui contient un taux optimal de Dyneema™.
- Offre des niveaux élevés de résistance aux coupures
- Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PUR |
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4342 |
Matériau de la manchette | PUR |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 6 |
Type de manchette de gant | Poignet en maille |
Matériau de revêtement | Dyneema™ |
Doublure | Spandex / Dyneema™ |
Type de paume | Paume enduite |
Quantité | 12 paires |