Learn More
Ansell Gants industriels de protection mécanique moyenne HyFlex™
Conçus pour une préhension sûre de pièces sèches ou légèrement grasses dans de nombreux environnements. Offre une combinaison de confort, de douceur, de fraîcheur et de protection contre les coupures.
Marque: Ansell 11624110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en DSM Dyneema™, Spandex™ et nylon
- La conception ergonomique favorise le confort des porteurs
- Formulation spéciale du revêtement en polyuréthane pour la flexibilité et l’ajustement assure une bonne préhension avec une finition revêtue de paume
- Peut être lavé et réutilisé sans aucune perte de protection contre les coupures
- Haute résistance aux coupures
- Manchettes maillées
- Noir et gris
Conformes à la
Protection ANSI™ de niveau 2 contre les coupures.
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 2.
Spécification
ANSI 5 | |
PUR | |
Noir, Blanc | |
Gants de poids moyen | |
EN 388:4342 | |
Poignet en maille | |
11-624_11 |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Polyuréthane | |
ANSI A2 | |
11 | |
Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance | |
Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-624 |