Learn More
Ansell™ Gants légers en maille de polyuréthane HyFlex™ série 11-619
Avec leur effet seconde peau, ces gants très fins offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates. Les gants légers en maille de polyuréthane Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-619 disposent d’une technologie de maille de calibre 18 qui permet aux gants d’être résistants tout en restant ultrafins.
Marque:  Ansell™ 11619070
Code produit. 12640732
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Conçus pour une large gamme d’applications légères dans des environnements secs ou légèrement huileux
  • Parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau plus élevé d’ajustement, de sensibilité et de précision que celui offert par leurs gants actuels
  • Conviennent aussi idéalement pour les applications où aucun gant en coton ni autre gant n’est utilisé malgré le risque d’égratignures, d’ampoules et de blessures mineures
  • Idéal pour les assemblages finaux, la climatisation, les moteurs électriques, les assemblages de faisceaux électriques, les travaux d’ajustement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polyuréthane
Polyuréthane
Lightweight Gloves
11-619
Nylon
144 paires
CE Mark, EN 388 : 2121
Polyuréthane
7
Poignet en maille
Paume enduite
11-619