Learn More
Ansell Gants en nylon à usage d’intensité légère HyFlex™ 11-605 avec bouts de doigts en polyuréthane
Fisher Scientific - Gants industriels conçus pour des applications légères et délicates dans des environnements secs nécessitant des niveaux élevés de dextérité
Marque: Ansell 11605080
36.64 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les gants en nylon sont confortables et flexibles
- Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts améliore la sensibilité tactile
- Conçus pour des applications légères et délicates nécessitant des niveaux élevés de dextérité
Spécification
ANSI 3 | |
Polyuréthane | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
8 | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
11-605 |
Bouts des doigts | |
Blanc, Jaune | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
003XA | |
Maille | |
15 |