Learn More
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-435
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Les fibres ultra-fortes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
- Gant à plaques sans couture pour une très bonne adaptation, une dextérité et une flexibilité optimales
- Excellente respirabilité et sensation de fraîcheur
- La paume enrobée grise masque le sol et peut se porter longtemps, réduisant ainsi les coûts globaux de remplacement
- Anti-statique pour une meilleure sécurité dans les zones critiques
- Sans silicone
- Homologué Oeko-Tex™ 100
- Idéal pour l’industrie automobile et chimique, la fabrication de machines et d’équipements et de métaux
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4542, ANSI |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Type de produit | Gants poids intermédiaire |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Poignet en maille |
Matériau de revêtement | Dyneema™ |
Doublure | Dyneema™ |
Type de paume | Paume revêtue |
Quantité | 144 paires |