Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en polyéthylène gris et blancs HyFlex™ série 11-425
L’étiquette d’indication rouge indique une protection de niveau optimal contre les coupures. Excellente résistance à l’abrasion. Revêtement innovant respectueux de l’environnement pour les processus à base d’eau.
277.00€
Spécification
Matériau arrière Polyéthylène
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4543, ANSI
Matériau de la manchette Polyéthylène
Type de produit Gants de poids moyen
Type de manchette de gant Maille
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15346494
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11425100
10
277.00€
12 paires
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15356494
Afficher les documents
Ansell™
11425110
11
277.00€
12 paires
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15316494
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11425070
7
277.00€
12 paires
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15336494
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11425090
9
277.00€
12 paires
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15326494
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11425080
8
277.00€
12 paires
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Revêtement sensible gris sur la paume, mélange de composés synthétiques à base aqueuse
  • Sans silicone
  • Structure en maille
  • Doublure sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
  • Revêtement en nitrile et PUR à base aqueuse
  • Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Polyéthylène
Maille
Techcor™
144 paires
Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4543, ANSI
Gants de poids moyen
Techcor™
Paume enduite
Excellente résistance à l’abrasion
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants de poids moyen en polyéthylène gris et blancs HyFlex™ série 11-425