Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en polyéthylène gris et blancs HyFlex™ série 11-425
Code produit. 15326494
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
L’étiquette d’indication rouge indique une protection de niveau optimal contre les coupures. Excellente résistance à l’abrasion. Revêtement innovant respectueux de l’environnement pour les processus à base d’eau.
  • Revêtement sensible gris sur la paume, mélange de composés synthétiques à base aqueuse
  • Sans silicone
  • Structure en maille
  • Doublure sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
  • Revêtement en nitrile et PUR à base aqueuse
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyéthylène
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4543, ANSI
Matériau de la manchette Polyéthylène
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 8
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Techcor™
Doublure Techcor™
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Excellente résistance à l’abrasion