Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Code produit. 16039591
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Gant antistatique non pelucheux
  • Tricoté par processus continu et sans coutures
  • Doublure en polyamide élastique et cuivre
  • Les propriétés antistatiques protègent l’utilisateur contre les décharges électrostatiques
  • La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés
  • Les gants non pelucheux sont dotés de coutures fines et extensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Structure Maille sans coutures
Couleur Naturel
Hand Ambidextres
Matériau Fil de technologie Ansell Intercept™
Dimensions 9
Norme EN388 1131A
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-132