Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Tricoté par processus continu et sans coutures
- Doublure en polyamide élastique et cuivre
- Les propriétés antistatiques protègent l’utilisateur contre les décharges électrostatiques
- La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés
- Les gants non pelucheux sont dotés de coutures fines et extensibles
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Structure | Maille sans coutures |
Couleur | Naturel |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 1131A |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 11-132 |